Learn More
1,4-Cyclohexanebis(méthylamine), cis + trans, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
24.80€ - 301.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2549-93-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.246 |
Numéro MDL | MFCD00039463 |
Clé InChI | OXIKYYJDTWKERT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanedimethanamine, bamch, cis-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanebis methylamine, cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, trans-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 4-aminomethyl cyclohexyl methanamine, trans-1,4-cyclohexanedimethanamine, cyclohex-1,4-ylenebis methylamine |
CID PubChem | 17354 |
Nom IUPAC | [4-(aminométhyl) cyclohexyl]méthanamine |
SMILES | C1CC(CCC1CN)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11323037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13407.03 |
1 g |
24.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13407.06 |
5 g |
74.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13407.14 |
25 g |
301.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2549-93-1 | |
142.246 | |
OXIKYYJDTWKERT-UHFFFAOYSA-N | |
17354 | |
C1CC(CCC1CN)CN |
C8H18N2 | |
MFCD00039463 | |
1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanedimethanamine, bamch, cis-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanebis methylamine, cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, trans-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 4-aminomethyl cyclohexyl methanamine, trans-1,4-cyclohexanedimethanamine, cyclohex-1,4-ylenebis methylamine | |
[4-(aminométhyl) cyclohexyl]méthanamine |
Spécification
1,4-Cyclohexanebis(methylamine) | |
2549-93-1 | |
239°C to 244°C | |
C8H18N2 | |
MFCD00039463 | |
2071383 | |
1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanedimethanamine, bamch, cis-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanebis methylamine, cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, trans-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 4-aminomethyl cyclohexyl methanamine, trans-1,4-cyclohexanedimethanamine, cyclohex-1,4-ylenebis methylamine | |
C1CC(CCC1CN)CN | |
142.246 | |
142.25 |
Cis + Trans | |
0.95 | |
106°C (222°F) | |
1.49 | |
UN2922 | |
Air Sensitive | |
OXIKYYJDTWKERT-UHFFFAOYSA-N | |
[4-(aminométhyl) cyclohexyl]méthanamine | |
17354 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H312
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 219-840-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GU7000010
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only