Learn More
1,4-Cyclohexanebis(méthylamine), cis + trans, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323037
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2549-93-1
Formule moléculaire C8H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 142.246
Numéro MDL MFCD00039463
Clé InChI OXIKYYJDTWKERT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanedimethanamine, bamch, cis-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanebis methylamine, cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, trans-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 4-aminomethyl cyclohexyl methanamine, trans-1,4-cyclohexanedimethanamine, cyclohex-1,4-ylenebis methylamine
CID PubChem 17354
Nom IUPAC [4-(aminométhyl) cyclohexyl]méthanamine
SMILES C1CC(CCC1CN)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Cyclohexanebis(methylamine)
Note relative au nom Cis + Trans
Densité 0.95
Point d’ébullition 239°C to 244°C
Point d’éclair 106°C (222°F)
Indice de réfraction 1.49
Quantité 1 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2071383
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 142.25
Pourcentage de pureté 96%