Learn More
Éther diglycidylique de 1,4-butanédiol, 60 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
236.18€ - 939.68€
Identifiants chimiques
CAS | 2425-79-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.25 |
Numéro MDL | MFCD00005146 |
Clé InChI | SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane |
CID PubChem | 17046 |
Nom IUPAC | 2-[4-(oxiran-2-ylméthoxy)butoxyméthyl]oxirane |
SMILES | C(CCOCC1CO1)COCC1CO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10235820
|
Thermo Scientific Acros
154315000 |
500 g |
236.18€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10105693
|
Thermo Scientific Acros
154310025 |
2.5 kg |
939.68€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2425-79-8 | |
202.25 | |
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N | |
17046 | |
C(CCOCC1CO1)COCC1CO1 |
C10H18O4 | |
MFCD00005146 | |
1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane | |
2-[4-(oxiran-2-ylméthoxy)butoxyméthyl]oxirane |
Spécification
1, 4-Butanediol diglycidyl ether | |
2425-79-8 | |
Jaune | |
266.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
1.4600 to 1.4650 | |
1.1 | |
Solubility in water: 55,6g/L (20°C). | |
C(CCOCC1CO1)COCC1CO1 | |
202.25 | |
<15 mPa.s (25°C) | |
60% | |
Liquide |
60% | |
60 | |
1.1000g/mL | |
110°C | |
55% min. (GC) | |
C10H18O4 | |
MFCD00005146 | |
1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane | |
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N | |
2-[4-(oxiran-2-ylméthoxy)butoxyméthyl]oxirane | |
17046 | |
202.25 | |
Technique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif par contact cutané.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets n
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 219-371-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ5100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Ce produit se dégrade inévitablement et progressivement sur le stockage
- 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.