Learn More
Éther diglycidylique de 1,4-butanédiol, 60 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10105693
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2425-79-8
Formule moléculaire C10H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00005146
Clé InChI SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
CID PubChem 17046
Nom IUPAC 2-({4-[(oxiran-2-yl)methoxy]butoxy}methyl)oxirane
SMILES C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Butanediol diglycidyl ether
Note relative au nom 60%
% min. CAS 50.0
Couleur Jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 266.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 55% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4600 to 1.4650
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 55,6g/L (20°C).
Viscosité <15 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté 60%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.