Learn More
1-(4-bromophényl)hexane, 97 %, Thermo Scientific™
12.90€ - 166.00€
Identifiants chimiques
CAS | 23703-22-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H17Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.17 |
Numéro MDL | MFCD00061114 |
Clé InChI | MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, # |
CID PubChem | 598186 |
Nom IUPAC | 1-bromo-4-hexylbenzene |
SMILES | CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10481484
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09866DA |
1 g |
12.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10061464
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09866EA |
10 g |
75.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10631036
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09866EB |
25 g |
166.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
23703-22-2 | |
241.17 | |
MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N | |
598186 | |
CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1 |
C12H17Br | |
MFCD00061114 | |
1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, # | |
1-bromo-4-hexylbenzene |
Spécification
1-(4-Bromophenyl)hexane | |
96.5 | |
97% | |
C12H17Br | |
MFCD00061114 | |
MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-4-hexylbenzene | |
598186 | |
97% |
23703-22-2 | |
100.0 | |
Flacon en verre ambré | |
BrC6H4(CH2)5CH3 | |
1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, # | |
CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1 | |
241.17 | |
241.17 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1-(4-bromophényl)hexane, 97 %, Thermo Scientific™