Learn More
1-(4-bromophényl)hexane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10061464
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 23703-22-2
Formule moléculaire C12H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 241.17
Numéro MDL MFCD00061114
Clé InChI MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
CID PubChem 598186
Nom IUPAC 1-bromo-4-hexylbenzène
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Bromophenyl)hexane
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire BrC6H4(CH2)5CH3
Quantité 10 g
Poids de la formule 241.17
Pourcentage de pureté 97%