Learn More
1,4-Bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.50€ - 116.58€
Identifiants chimiques
CAS 4526-07-2
Formule moléculaire C10H18Si2
Poids moléculaire (g/mol) 194.42
Numéro MDL MFCD00009839
Clé InChI LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11387306
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09246.03
1 g
40.50€
1g
11397306
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09246.06
5 g
116.58€
5g
Description
Description
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne is used in Negishi protocol for the synthesis of glycosylated oligo(ethynylene)s. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne est utilisé dans le protocole de Negishi pour la synthèse d’oligo(éthynylène)s glycosylés. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Identifiants chimiques
4526-07-2
194.42
LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
C10H18Si2
MFCD00009839
C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
Spécification
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
4526-07-2
MFCD00009839
1758268
LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
trimethyl[4-(trimethylsilyl)buta-1,3-diyn-1-yl]silane
2796270
98%
110°C to 113°C
C10H18Si2
UN1325
3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy
C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
194.42
194.43
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228
Matière solide inflammable.
GHS P Statement
P210-P280-P240-P241-P370+P378a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ground/bond container and receiving equipment.
Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A.