Learn More
1,4-Bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne is used in Negishi protocol for the synthesis of glycosylated oligo(ethynylene)s. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne est utilisé dans le protocole de Negishi pour la synthèse d’oligo(éthynylène)s glycosylés. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Le 1,4-bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne est utilisé dans le protocole de Negishi pour la synthèse d’oligo(éthynylène)s glycosylés. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne |
Point de fusion | 110°C to 113°C |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN1325 |
Beilstein | 1758268 |
Synonyme | 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy |
Nom IUPAC | trimethyl[4-(trimethylsilyl)buta-1,3-diyn-1-yl]silane |
CID PubChem | 2796270 |
Poids de la formule | 194.43 |
Pourcentage de pureté | 98% |