Learn More
1,4,8,11-Tétraazacyclotétradecane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
66.70€ - 755.00€
Identifiants chimiques
CAS | 295-37-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H24N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.33 |
Numéro MDL | MFCD00005105 |
Clé InChI | MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane |
CID PubChem | 64964 |
ChEBI | CHEBI:37401 |
Nom IUPAC | 1,4,8,11-tétrazacyclotétradecane |
SMILES | C1CNCCNCCCNCCNC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10125210
|
Thermo Scientific Acros
269330010 |
1 g | Flacon en verre |
66.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10075863
|
Thermo Scientific Acros
269330050 |
5 g | Flacon en verre |
219.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13448498
|
Thermo Scientific Acros
269330250 |
25 g | Bouteille en verre |
755.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexationIdentifiants chimiques
295-37-4 | |
200.33 | |
MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N | |
64964 | |
1,4,8,11-tétrazacyclotétradecane |
C10H24N4 | |
MFCD00005105 | |
1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane | |
CHEBI:37401 | |
C1CNCCNCCCNCCNC1 |
Spécification
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane | |
99.0 | |
185.0°C to 188.0°C | |
Authentique | |
C10H24N4 | |
26,1647 | |
1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane | |
MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N | |
1,4,8,11-tétrazacyclotétradecane | |
64964 | |
200.33 | |
Poudre cristalline à aiguille légère |
295-37-4 | |
100.0 | |
Blanc | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00005105 | |
17,89 | |
Solubility in water: 5g/100mL (20°C). | |
C1CNCCNCCCNCCNC1 | |
200.33 | |
CHEBI:37401 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-039-1
- 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane