Learn More
1,4,8,11-Tétraazacyclotétradecane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10125210
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 295-37-4
Formule moléculaire C10H24N4
Poids moléculaire (g/mol) 200.33
Numéro MDL MFCD00005105
Clé InChI MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane
CID PubChem 64964
ChEBI CHEBI:37401
Nom IUPAC 1,4,8,11-tétrazacyclotétradecane
SMILES C1CNCCNCCCNCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 185.0°C to 188.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 26,1647
Fieser 17,89
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/100mL (20°C).
Poids de la formule 200.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline à aiguille légère
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane