Learn More
1-[4-(4,4,5,5-Tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific™
16.10€ - 398.00€
Identifiants chimiques
CAS 884507-39-5
Formule moléculaire C17H26BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 287.21
Numéro MDL MFCD08690299
Clé InChI AGSIDMRVRGPBIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 4-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 4-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb121, 4-1-pyrroldinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl phenylboronic acid pinacol ester
CID PubChem 18525868
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10357104
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC55639CB
250 mg Flacon en verre ambré
16.10€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10542264
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC55639DA
1 g Amber Glass Bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11306795
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC55639EA
10 g Flacon en verre ambré
398.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
884507-39-5
287.21
AGSIDMRVRGPBIE-UHFFFAOYSA-N
18525868
C17H26BNO2
MFCD08690299
1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 4-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 4-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb121, 4-1-pyrroldinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl phenylboronic acid pinacol ester
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
Spécification
1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine
96.5
97%
MFCD08690299
AGSIDMRVRGPBIE-UHFFFAOYSA-N
1-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine
18525868
97%
884507-39-5
100.0
C17H26BNO2
1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 4-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 4-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb121, 4-1-pyrroldinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl phenylboronic acid pinacol ester
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
287.21
287.21
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specifica
Mention d’avertissement GHS :danger