Learn More
1-[4-(4,4,5,5-Tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10542264
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Amber Glass Bottle
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 884507-39-5
Formule moléculaire C17H26BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 287.21
Numéro MDL MFCD08690299
Clé InChI AGSIDMRVRGPBIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 4-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 4-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb121, 4-1-pyrroldinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl phenylboronic acid pinacol ester
CID PubChem 18525868
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Amber Glass Bottle
Quantité 1 g
Nom IUPAC 1-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine
Poids de la formule 287.21
Pourcentage de pureté 97%