Learn More
1,3-thiazol-2-ylméthanol, 97+ %, Thermo Scientific™
155.00€ - 1075.00€
Identifiants chimiques
CAS 14542-12-2
Formule moléculaire C4H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 115.15
Numéro MDL MFCD06200855
Clé InChI JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
CID PubChem 2795213
SMILES OCC1=NC=CS1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10636463
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC09509DA
1 g Flacon en verre ambré
155.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10623595
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC09509DE
5 g Flacon en verre ambré
575.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10376964
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC09509EA
10 g Flacon en verre ambré
1075.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
14542-12-2
115.15
JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
2795213
C4H5NOS
MFCD06200855
thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
OCC1=NC=CS1
Spécification
1, 3-Thiazol-2-ylmethanol
97%
MFCD06200855
JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
(1,3-thiazol-2-yl)methanol
2795213
97%
14542-12-2
C4H5NOS
thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
OCC1=NC=CS1
115.15
115.16
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Avertissement