Learn More
1,3-thiazol-2-ylméthanol, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10623595
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 14542-12-2
Formule moléculaire C4H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 115.15
Numéro MDL MFCD06200855
Clé InChI JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
CID PubChem 2795213
SMILES OCC1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Thiazol-2-ylmethanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Nom IUPAC (1,3-thiazol-2-yl)méthanol
Poids de la formule 115.16
Pourcentage de pureté 97%