Learn More
1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
68.30€ - 804.00€
Identifiants chimiques
CAS | 504-63-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 76.10 |
Numéro MDL | MFCD00002949 |
Clé InChI | YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol |
CID PubChem | 10442 |
ChEBI | CHEBI:16109 |
Nom IUPAC | propane-1,3-diol |
SMILES | OCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10765781
|
Thermo Scientific Acros
131402500 |
250 mL | Flacon en verre |
68.30€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10041410
|
Thermo Scientific Acros
131400010 |
1 L | Flacon en verre |
215.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11964631
|
Thermo Scientific Acros
131400025 |
2.5 L | Flacon en verre |
300.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15159173
|
Thermo Scientific Acros
131400100 |
10 L | Baril métallique |
804.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
504-63-2 | |
76.10 | |
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N | |
10442 | |
propane-1,3-diol |
C3H8O2 | |
MFCD00002949 | |
1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol | |
CHEBI:16109 | |
OCCCO |
Spécification
1, 3-Propanediol | |
-32.0°C | |
214.0°C | |
Authentique | |
C3H8O2 | |
1.4380 to 1.4400 | |
01,475 | |
15,9885 | |
1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol | |
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,3-diol | |
10442 | |
52.7 mPa.s (20°C) | |
98% |
504-63-2 | |
1.0520g/mL | |
140°C | |
97.5% min. (GC) | |
HO(CH2)3OH | |
MFCD00002949 | |
13,268 | |
1.052 | |
Solubility in water: 100g/L water. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether,, slightly soluble in benzene | |
OCCCO | |
76.10 | |
CHEBI:16109 | |
76.09 | |
Liquide huileux |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-997-3
RUO – Research Use Only