Learn More
1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15159173
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-63-2
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.10
Numéro MDL MFCD00002949
Clé InChI YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
CID PubChem 10442
ChEBI CHEBI:16109
Nom IUPAC propane-1,3-diol
SMILES OCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Propanediol
Point de fusion -32.0°C
Densité 1.0520g/mL
Point d’ébullition 214.0°C
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Baril métallique
Formule linéaire HO(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4400
Quantité 10 L
Beilstein 01,475
Fieser 13,268
Merck Index 15,9885
Gravité spécifique 1.052
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L water. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether,, slightly soluble in benzene
Viscosité 52.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 76.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide huileux