Learn More
1-(3-méthyl-2-pyridyl)homopipérazine, 95 %, Thermo Scientific™
60.40€ - 214.00€
Identifiants chimiques
CAS 880362-05-0
Formule moléculaire C11H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 191.28
Numéro MDL MFCD08061111
Clé InChI ATUSBQCZIPECGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-methylpyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-methylpyridin-2-yl 1,4-diazepane, 1-3-methyl-2-pyridyl homopiperazine, 1-3-methyl-pyridin-2-yl-1,4 diazepane, 1-3-methyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-20apbd, 1-3-methyl pyridin-2-yl 1,4-diazepane
CID PubChem 16740663
Nom IUPAC 1-(3-méthylpyridin-2-yl)-1,4-diazépane
SMILES CC1=C(N=CC=C1)N1CCCNCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11499790
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51006.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11409800
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51006.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
880362-05-0
191.28
ATUSBQCZIPECGZ-UHFFFAOYSA-N
16740663
CC1=C(N=CC=C1)N1CCCNCC1
C11H17N3
MFCD08061111
1-3-methylpyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-methylpyridin-2-yl 1,4-diazepane, 1-3-methyl-2-pyridyl homopiperazine, 1-3-methyl-pyridin-2-yl-1,4 diazepane, 1-3-methyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-20apbd, 1-3-methyl pyridin-2-yl 1,4-diazepane
1-(3-méthylpyridin-2-yl)-1,4-diazépane
Spécification
1-(3-Methyl-2-pyridyl)homopiperazine
C11H17N3
MFCD08061111
Air Sensitive
ATUSBQCZIPECGZ-UHFFFAOYSA-N
1-(3-méthylpyridin-2-yl)-1,4-diazépane
16740663
95%
880362-05-0
1.5735
UN2735
1-3-methylpyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-methylpyridin-2-yl 1,4-diazepane, 1-3-methyl-2-pyridyl homopiperazine, 1-3-methyl-pyridin-2-yl-1,4 diazepane, 1-3-methyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-20apbd, 1-3-methyl pyridin-2-yl 1,4-diazepane
CC1=C(N=CC=C1)N1CCCNCC1
191.28
191.28
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante