Learn More
1-(3-méthyl-2-pyridyl)homopipérazine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11409800
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 880362-05-0
Formule moléculaire C11H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 191.28
Numéro MDL MFCD08061111
Clé InChI ATUSBQCZIPECGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-methylpyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-methylpyridin-2-yl 1,4-diazepane, 1-3-methyl-2-pyridyl homopiperazine, 1-3-methyl-pyridin-2-yl-1,4 diazepane, 1-3-methyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-20apbd, 1-3-methyl pyridin-2-yl 1,4-diazepane
CID PubChem 16740663
Nom IUPAC 1-(3-méthylpyridin-2-yl)-1,4-diazépane
SMILES CC1=C(N=CC=C1)N1CCCNCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(3-Methyl-2-pyridyl)homopiperazine
Indice de réfraction 1.5735
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 191.28
Pourcentage de pureté 95%