Learn More
1,3-Indanedione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.97€ - 319.59€
Identifiants chimiques
CAS | 606-23-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.145 |
Numéro MDL | MFCD00003779 |
Clé InChI | UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g |
CID PubChem | 11815 |
ChEBI | CHEBI:78877 |
Nom IUPAC | indène-1,3 -dione |
SMILES | C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11464873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12206.06 |
5 g |
33.97€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12206.14 |
25 g |
109.55€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12206.22 |
100 g |
319.59€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in the first stage of forensic identification of latent fingerprints. It is particularly useful for paper, and for items printed with thermal inks such as receipts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé à la première étape de l’identification médico-légale des empreintes latentes. Il est particulièrement utile pour le papier et pour les articles imprimés avec des encres thermiques, comme des reçus.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, le benzène, légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
606-23-5 | |
146.145 | |
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N | |
11815 | |
indène-1,3 -dione |
C9H6O2 | |
MFCD00003779 | |
1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g | |
CHEBI:78877 | |
C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O |
Spécification
1,3-Indanedione | |
128°C to 132°C | |
C9H6O2 | |
1210061 | |
Soluble in ethanol,ether,benzene,slightly soluble in water. | |
C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O | |
146.145 | |
CHEBI:78877 | |
97% |
606-23-5 | |
1.37 | |
MFCD00003779 | |
1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g | |
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N | |
indène-1,3 -dione | |
11815 | |
146.15 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 210-109-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NK5070000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1,3-Indanedione
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1H-Indene-1,3(2H)-dione