Learn More
1,3-Indanedione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474873
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
It is used in the first stage of forensic identification of latent fingerprints. It is particularly useful for paper, and for items printed with thermal inks such as receipts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé à la première étape de l’identification médico-légale des empreintes latentes. Il est particulièrement utile pour le papier et pour les articles imprimés avec des encres thermiques, comme des reçus.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, le benzène, légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 606-23-5
Formule moléculaire C9H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.145
Numéro MDL MFCD00003779
Clé InChI UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
CID PubChem 11815
ChEBI CHEBI:78877
Nom IUPAC indène-1,3 -dione
SMILES C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Indanedione
Point de fusion 128°C to 132°C
Densité 1.37
Quantité 25 g
Beilstein 1210061
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether,benzene,slightly soluble in water.
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté 97%