Learn More
Acide 1,3-diméthylique-1H-pyrazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
42.75€ - 241.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5744-56-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.14 |
Numéro MDL | MFCD00159636 |
Clé InChI | QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl |
CID PubChem | 587721 |
Nom IUPAC | 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
SMILES | CN1N=C(C)C=C1C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10079211
|
Thermo Scientific Maybridge
CC12501DA |
1 g |
42.75€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10259884
|
Thermo Scientific Maybridge
CC12501DE |
5 g |
138.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11350567
|
Thermo Scientific Maybridge
CC12501EA |
10 g |
241.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
5744-56-9 | |
140.14 | |
QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N | |
587721 | |
CN1N=C(C)C=C1C(O)=O |
C6H8N2O2 | |
MFCD00159636 | |
1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl | |
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
Spécification
1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid | |
97% | |
MFCD00159636 | |
QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid | |
587721 | |
97% |
5744-56-9 | |
C6H8N2O2 | |
1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl | |
CN1N=C(C)C=C1C(O)=O | |
140.14 | |
140.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque une irritation cutanée.Provoque une sévère irritation des yeux.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Take off contaminated clothing and wash before reuse.
Avertissement