Learn More
Acide 1,3-diméthylique-1H-pyrazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10079211
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 5744-56-9
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Numéro MDL MFCD00159636
Clé InChI QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
CID PubChem 587721
Nom IUPAC Acide 2,5-diméthylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%