Learn More
1,3-Dichloroacétone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
37.59€ - 452.25€
Identifiants chimiques
CAS 534-07-6
Formule moléculaire C3H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 126.96
Numéro MDL MFCD00000937
Clé InChI SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
CID PubChem 10793
Nom IUPAC 1,3-dichloropropan-2-one
SMILES ClCC(=O)CCl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11409080
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14149.14
25 g
37.59€
25g
11419080
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14149.22
100 g
107.54€
100g
11429080
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14149.36
500 g
452.25€
500g
Description
Description
1,3-Dichloroacetone is used in the synthesis of citric acid. It is used as a solvent and as an intermediate in organic synthesis. Further, it serves as an acceptor substrate in the cross-aldol reaction with donor substrates such as acetone, cyclopentanone and cyclohexanone. It is also used in the preparation of an active pharmaceutical ingredient, famotidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,3-dichloroacétone est utilisée dans la synthèse de l’acide citrique. Elle est utilisée comme solvant et comme intermédiaire dans la synthèse organique. Elle sert également de substrat accepteur dans la réaction aldole croisée avec des substrats donneurs tels que l’acétone, la cyclopentanone et la cyclohexanone. Elle est également utilisée dans la préparation d’un principe pharmaceutique actif, la famotidine.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’éther diéthylique.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs.
Specifications
Chemical Identifiers
534-07-6
126.96
SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
10793
ClCC(=O)CCl
C3H4Cl2O
MFCD00000937
1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
1,3-dichloropropan-2-one
Specifications
1,3-Dichloroacetone
40°C to 44°C
4.2
95°C (203°F)
C3H4Cl2O
MFCD00000937
605456
1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloropropan-2-one
10793
96%
534-07-6
1.383
172°C to 173°C
Pungent
1.44
UN2649
14,3052
Soluble in water,ethanol and diethyl ether.
ClCC(=O)CCl
126.96
126.97
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H314-H318-H341
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
P201-P202-P260-P262-P264b-P270-P271-P281-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H300+H310+H330-H314-H335-H340
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :1,3-DICHLOROACÉTONE
missing translation for 'einecsNumber' : 208-585-6
missing translation for 'rtecsNumber' : UC1430000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only