Learn More
1,3-Dichloroacétone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409080
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1,3-Dichloroacetone is used in the synthesis of citric acid. It is used as a solvent and as an intermediate in organic synthesis. Further, it serves as an acceptor substrate in the cross-aldol reaction with donor substrates such as acetone, cyclopentanone and cyclohexanone. It is also used in the preparation of an active pharmaceutical ingredient, famotidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,3-dichloroacétone est utilisée dans la synthèse de l’acide citrique. Elle est utilisée comme solvant et comme intermédiaire dans la synthèse organique. Elle sert également de substrat accepteur dans la réaction aldole croisée avec des substrats donneurs tels que l’acétone, la cyclopentanone et la cyclohexanone. Elle est également utilisée dans la préparation d’un principe pharmaceutique actif, la famotidine.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’éther diéthylique.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-07-6
Formule moléculaire C3H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 126.96
Numéro MDL MFCD00000937
Clé InChI SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
CID PubChem 10793
Nom IUPAC 1,3-dichloropropan-2-one
SMILES ClCC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dichloroacetone
Point de fusion 40°C to 44°C
Densité 1.383
pH 4.2
Point d’ébullition 172°C to 173°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.44
Quantité 25 g
Numéro UN UN2649
Beilstein 605456
Merck Index 14,3052
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and diethyl ether.
Poids de la formule 126.97
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.