Learn More
1,3-dibromopropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1,3-dibromopropane, 98 %, C3H6Br2, numéro CAS 109-64-8, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, alpha,gamma-dibromopropane, ccris 6711, .omega.,.omega.’-dibromopropane, propane, 1,3-dibromo, bromure de triméthylène, dibromure de triméthylène, unii-yqr3048ix9, 5 000 g, 635662
47.50€ - 598.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-64-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.89 |
Numéro MDL | MFCD00000255 |
Clé InChI | VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane |
CID PubChem | 8001 |
Nom IUPAC | 1,3-dibromopropane |
SMILES | BrCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11497676
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14687.30 |
250 g |
47.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487676
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14687.0B |
1000 g |
154.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11407686
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14687.0I |
5000 g |
598.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,3-Dibromopropane is used to prepare C3-bridged compounds through C-N coupling reactions. It is used in the preparation of 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo- [2,1-b]-thiazine-6(7H)-one by reacting with potassium salt of 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,3-dibromopropane est utilisé pour préparer des composés comblés en C3 par des réactions de couplage C-N. Il est utilisé dans la préparation de 2,3,4,5-tétrahydro-7,7-diphénylimidazo-[2,1-b]-thiazine-6(7H)-one en réagissant avec du sel de potassium de 5,5-diphényl-2-thiohydantoine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
109-64-8 | |
201.89 | |
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N | |
8001 | |
BrCCCBr |
C3H6Br2 | |
MFCD00000255 | |
trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane | |
1,3-dibromopropane |
Spécification
1, 3-Dibromopropane | |
°C to 34°C | |
167°C | |
98% | |
Br(CH2)3Br | |
MFCD00000255 | |
635662 | |
trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane | |
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dibromopropane | |
8001 | |
98% |
109-64-8 | |
1.99 | |
54°C (130°F) | |
C3H6Br2 | |
1.523 | |
UN1993 | |
14,9713 | |
Miscible with water. | |
BrCCCBr | |
201.89 | |
201.9 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H302-H315-H319
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-690-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TX8575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only