Learn More
1,3-dibromopropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11487676
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
1,3-dibromopropane, 98 %, C3H6Br2, numéro CAS 109-64-8, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, alpha,gamma-dibromopropane, ccris 6711, .omega.,.omega.’-dibromopropane, propane, 1,3-dibromo, bromure de triméthylène, dibromure de triméthylène, unii-yqr3048ix9, 5 000 g, 635662
1,3-Dibromopropane is used to prepare C3-bridged compounds through C-N coupling reactions. It is used in the preparation of 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo- [2,1-b]-thiazine-6(7H)-one by reacting with potassium salt of 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-dibromopropane est utilisé pour préparer des composés comblés en C3 par des réactions de couplage C-N. Il est utilisé dans la préparation de 2,3,4,5-tétrahydro-7,7-diphénylimidazo-[2,1-b]-thiazine-6(7H)-one en réagissant avec du sel de potassium de 5,5-diphényl-2-thiohydantoine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-64-8
Formule moléculaire C3H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 201.89
Numéro MDL MFCD00000255
Clé InChI VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane
CID PubChem 8001
Nom IUPAC 1,3-dibromopropane
SMILES BrCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromopropane
Point de fusion -34°C
Densité 1.99
Point d’ébullition 167°C
Point d’éclair 54°C (130°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire Br(CH2)3Br
Indice de réfraction 1.523
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 635662
Merck Index 14,9713
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 201.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide