Learn More
1,3-dibromoacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.87€ - 313.56€
Identifiants chimiques
CAS | 816-39-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4Br2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.872 |
Numéro MDL | MFCD00013540 |
Clé InChI | LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo |
CID PubChem | 69952 |
Nom IUPAC | 1,3-dibromopropan-2-one |
SMILES | C(C(=O)CBr)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15497747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37325.03 |
1 g |
34.87€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15407757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37325.06 |
5 g |
72.56€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15417757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37325.14 |
25 g |
313.56€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,3-Dibromoacetone is used as an antibiotic and antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1,3-dibromoacétone est utilisée comme agent antibiotique et antimicrobien.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le chloroforme, le dichlorométhane et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Identifiants chimiques
816-39-7 | |
215.872 | |
LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N | |
69952 | |
C(C(=O)CBr)Br |
C3H4Br2O | |
MFCD00013540 | |
1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo | |
1,3-dibromopropan-2-one |
Spécification
1,3-Dibromoacetone | |
29°C to 30°C | |
97°C to 98°C (21 mmHg) | |
C3H4Br2O | |
UN1759 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane and methanol. | |
C(C(=O)CBr)Br | |
215.872 | |
215.87 | |
Cristaux ou solide fondu |
816-39-7 | |
Blanc à jaune | |
102°C (216°F) | |
MFCD00013540 | |
1740389 | |
1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo | |
LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dibromopropan-2-one | |
69952 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H317
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-430-8
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous argon
- 1,3-Dibromoacetone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,3-Dibromoacetone
RUO – Research Use Only