Learn More
1,3-dibromoacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15407757
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
1,3-Dibromoacetone is used as an antibiotic and antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,3-dibromoacétone est utilisée comme agent antibiotique et antimicrobien.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le chloroforme, le dichlorométhane et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 816-39-7
Formule moléculaire C3H4Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 215.872
Numéro MDL MFCD00013540
Clé InChI LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo
CID PubChem 69952
Nom IUPAC 1,3-dibromopropan-2-one
SMILES C(C(=O)CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromoacetone
Point de fusion 29°C to 30°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 97°C to 98°C (21 mmHg)
Point d’éclair 102°C (216°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 1740389
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane and methanol.
Poids de la formule 215.87
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou solide fondu