Learn More
1,3-cyclopentanediol, 95 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
50.40€ - 145.00€
Identifiants chimiques
CAS 59719-74-3
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00001367
Clé InChI NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-cyclopentanediol, 1,3-cyclopentanediol, cis, 1,3-cyclopentanediol, mixture of cis and trans, 1,3-cyclopentandiol, 1,4-cyclopentanediol, cyclopentan-1,3-diol, 3-hydroxy cylcopentanol, cyclopentane 1,3-diol, acmc-20ap4n, 1,3-dihydroxycyclopentane
CID PubChem 100165
Nom IUPAC cyclopentane-1,3-diol
SMILES C1CC(CC1O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10184200
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
185490010
1 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10792295
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
185490050
5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
59719-74-3
102.13
NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
100165
C1CC(CC1O)O
C5H10O2
MFCD00001367
1,3-cyclopentanediol, 1,3-cyclopentanediol, cis, 1,3-cyclopentanediol, mixture of cis and trans, 1,3-cyclopentandiol, 1,4-cyclopentanediol, cyclopentan-1,3-diol, 3-hydroxy cylcopentanol, cyclopentane 1,3-diol, acmc-20ap4n, 1,3-dihydroxycyclopentane
cyclopentane-1,3-diol
Spécification
1,3-Cyclopentanediol
59719-74-3
100.0
Incolore à jaune
80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg)
Authentic
C5H10O2
1.483
06, III, 4057
1,3-cyclopentanediol, 1,3-cyclopentanediol, cis, 1,3-cyclopentanediol, mixture of cis and trans, 1,3-cyclopentandiol, 1,4-cyclopentanediol, cyclopentan-1,3-diol, 3-hydroxy cylcopentanol, cyclopentane 1,3-diol, acmc-20ap4n, 1,3-dihydroxycyclopentane
NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
cyclopentane-1,3-diol
100165
95%
Mixture of cis and trans
94.0
40.0°C
1.0900g/mL
>110°C
94% min. (GC)
C5H8(OH)2
MFCD00001367
1.09
Solubility in water: partially soluble.
C1CC(CC1O)O
102.13
102.13
Liquide après fusion
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 261-880-1
Identifiant produit
  • 1,3-Cyclopentanediol, mixture of cis and trans