Learn More
1,3-cyclopentanediol, 95 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10792295
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59719-74-3
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00001367
Clé InChI NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-cyclopentanediol, 1,3-cyclopentanediol, cis, 1,3-cyclopentanediol, mixture of cis and trans, 1,3-cyclopentandiol, 1,4-cyclopentanediol, cyclopentan-1,3-diol, 3-hydroxy cylcopentanol, cyclopentane 1,3-diol, acmc-20ap4n, 1,3-dihydroxycyclopentane
CID PubChem 100165
Nom IUPAC cyclopentane-1,3-diol
SMILES C1CC(CC1O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Cyclopentanediol
Note relative au nom Mixture of cis and trans
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 40.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H8(OH)2
Indice de réfraction 1.483
Quantité 5 g
Beilstein 06, III, 4057
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: partially soluble.
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1,3-Cyclopentanediol, mixture of cis and trans