Learn More
1,3-Cyclohexanebis(méthylamine), 99 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
38.60€ - 194.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2579-20-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.24 |
Numéro MDL | MFCD00001522 |
Clé InChI | QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-cyclohexanedimethanamine, 1,3-cyclohexanebis methylamine, 1,3-bis aminomethyl cyclohexane, cyclohexane-1,3-diyldimethanamine, 1,3-di aminomethyl cyclohexane, kodak silver halide solvent hs-103, cyclohexane, 1,3-bis aminomethyl, 3-aminomethyl cyclohexyl methanamine, 3-aminomethyl cyclohexyl methylamine |
CID PubChem | 17406 |
Nom IUPAC | [3-(aminométhyl) cyclohexyl]méthanamine |
SMILES | C1CC(CC(C1)CN)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10684672
|
Thermo Scientific Acros
177480050 |
5 g | Flacon en verre |
38.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10562391
|
Thermo Scientific Acros
177481000 |
100 g | Flacon en verre |
60.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10582581
|
Thermo Scientific Acros
177485000 |
500 g | Flacon en verre |
194.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2579-20-6 | |
142.24 | |
QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N | |
17406 | |
C1CC(CC(C1)CN)CN |
C8H18N2 | |
MFCD00001522 | |
1,3-cyclohexanedimethanamine, 1,3-cyclohexanebis methylamine, 1,3-bis aminomethyl cyclohexane, cyclohexane-1,3-diyldimethanamine, 1,3-di aminomethyl cyclohexane, kodak silver halide solvent hs-103, cyclohexane, 1,3-bis aminomethyl, 3-aminomethyl cyclohexyl methanamine, 3-aminomethyl cyclohexyl methylamine | |
[3-(aminométhyl) cyclohexyl]méthanamine |
Spécification
1, 3-Cyclohexanebis(methylamine) | |
2579-20-6 | |
100.0 | |
Incolore | |
220°C | |
Authentique | |
C8H18N2 | |
1.4920 to 1.494 | |
0.94 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether | |
C1CC(CC(C1)CN)CN | |
142.24 | |
142.24 | |
Liquide |
99% | |
98.5 | |
-70°C | |
0.9400g/mL | |
106°C | |
99% | |
C6H10(CH2NH2)2 | |
MFCD00001522 | |
1,3-cyclohexanedimethanamine, 1,3-cyclohexanebis methylamine, 1,3-bis aminomethyl cyclohexane, cyclohexane-1,3-diyldimethanamine, 1,3-di aminomethyl cyclohexane, kodak silver halide solvent hs-103, cyclohexane, 1,3-bis aminomethyl, 3-aminomethyl cyclohexyl methanamine, 3-aminomethyl cyclohexyl methylamine | |
QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N | |
[3-(aminométhyl) cyclohexyl]méthanamine | |
17406 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 219-941-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GU7000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,3-Cyclohexanebis(methylamine), mixture of cis and trans
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.