Learn More
1,3-Cyclohexanebis(méthylamine), 99 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10684672
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2579-20-6
Formule moléculaire C8H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Numéro MDL MFCD00001522
Clé InChI QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-cyclohexanedimethanamine, 1,3-cyclohexanebis methylamine, 1,3-bis aminomethyl cyclohexane, cyclohexane-1,3-diyldimethanamine, 1,3-di aminomethyl cyclohexane, kodak silver halide solvent hs-103, cyclohexane, 1,3-bis aminomethyl, 3-aminomethyl cyclohexyl methanamine, 3-aminomethyl cyclohexyl methylamine
CID PubChem 17406
Nom IUPAC [3-(aminométhyl) cyclohexyl]méthanamine
SMILES C1CC(CC(C1)CN)CN
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1, 3-Cyclohexanebis(methylamine)
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70°C
Couleur Incolore
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 106°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H10(CH2NH2)2
Indice de réfraction 1.4920 to 1.494
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Cyclohexanebis(methylamine), mixture of cis and trans
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.