Learn More
1,3-Bis[tris(hydroxyméthyl)amino]propane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
67.34€ - 1282.38€
Identifiants chimiques
CAS 64431-96-5
Formule moléculaire C11H26N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 282.33
Numéro MDL MFCD00004689
Clé InChI HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
CID PubChem 125132
ChEBI CHEBI:40947
Nom IUPAC 2-[3 -[[1,3 -dihydroxy-2 -(hydroxyméthyl)propan-2 -yl]amino]propylamino]-2 -(hydroxyméthyl)propane-1,3 -diol
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10516440
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
202640250
25 g Flacon en verre
67.34€
25g
10526440
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
202641000
100 g Flacon en verre
176.88€
100g
10535480
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
202642500
250 g Flacon en verre
339.69€
250g
15189223
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
202640010
1 kg Bouteille en verre
1282.38€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
64431-96-5
282.33
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
125132
2-[3 -[[1,3 -dihydroxy-2 -(hydroxyméthyl)propan-2 -yl]amino]propylamino]-2 -(hydroxyméthyl)propane-1,3 -diol
C11H26N2O6
MFCD00004689
bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
CHEBI:40947
C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Spécification
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane
98.5
164.0°C to 165.0°C
46.33 to 47.2% C, 9.82 to 10.02% N
99%
CH2{CH2NHC(CH2OH)3]2
04,III,859
Solubility in water: soluble in cold water
C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
282.33
CHEBI:40947
99%
64431-96-5
100.0
Blanc
Authentique
C11H26N2O6
MFCD00004689
bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
2-[3 -[[1,3 -dihydroxy-2 -(hydroxyméthyl)propan-2 -yl]amino]propylamino]-2 -(hydroxyméthyl)propane-1,3 -diol
125132
282.33
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 264-899-3