Learn More
1,3-Bis[tris(hydroxyméthyl)amino]propane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10535480
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64431-96-5
Formule moléculaire C11H26N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 282.33
Numéro MDL MFCD00004689
Clé InChI HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
CID PubChem 125132
ChEBI CHEBI:40947
Nom IUPAC 2-[3 -[[1,3 -dihydroxy-2 -(hydroxyméthyl)propan-2 -yl]amino]propylamino]-2 -(hydroxyméthyl)propane-1,3 -diol
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 164.0°C to 165.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 46.33 to 47.2% C, 9.82 to 10.02% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2{CH2NHC(CH2OH)3]2
Quantité 250 g
Beilstein 04,III,859
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water
Poids de la formule 282.33
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline