Learn More
1,3,5-tri(4-carboxyphényl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
149.00€ - 364.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50446-44-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H18O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 438.44 |
Numéro MDL | MFCD10000888 |
Clé InChI | SATWKVZGMWCXOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, 1,3,5-tri 4-carboxyphenyl benzene, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl, acmc-209kmn, h3btb, 4,4?,4??,-benzene-1,3,5-triyl-tris benzoic acid, 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, ≤20 wt. % solvent, 3',5'-bis 4-carboxyphenyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylicacid |
CID PubChem | 10694305 |
Nom IUPAC | Acide 4-[3,5-bis(4-carboxyphényl)phényl]benzoïque |
SMILES | OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15436558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60087.03 |
1 g |
149.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60087.06 |
5 g |
364.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene is used as a building block for metal organic frameworks, which is a 3D-microporous material and finds applications in gas adsorption and separation technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,3,5-tri(4-carboxyphényl)benzène est utilisé comme bloc de construction pour les cadres organiques métalliques, qui est un3 matériau D-microporeux et qui trouve des applications dans les technologies d’adsorption et de séparation des gaz.
Solubilité
Soluble dans le tetrahydrofuran.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux, les amines, les acides forts, les chlorures acides, les alcools, les peroxydes, les permanganates, les agents réducteurs puissants, les carbonates solubles, les phosphates, les halogénures de phosphore et les hydroxydes.
Identifiants chimiques
50446-44-1 | |
438.44 | |
SATWKVZGMWCXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
10694305 | |
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
C27H18O6 | |
MFCD10000888 | |
1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, 1,3,5-tri 4-carboxyphenyl benzene, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl, acmc-209kmn, h3btb, 4,4?,4??,-benzene-1,3,5-triyl-tris benzoic acid, 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, ≤20 wt. % solvent, 3',5'-bis 4-carboxyphenyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylicacid | |
Acide 4-[3,5-bis(4-carboxyphényl)phényl]benzoïque |
Spécification
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene | |
322°C to 327°C | |
MFCD10000888 | |
1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, 1,3,5-tri 4-carboxyphenyl benzene, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl, acmc-209kmn, h3btb, 4,4?,4??,-benzene-1,3,5-triyl-tris benzoic acid, 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, ≤20 wt. % solvent, 3',5'-bis 4-carboxyphenyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylicacid | |
SATWKVZGMWCXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 4-[3,5-bis(4-carboxyphényl)phényl]benzoïque | |
10694305 | |
97% |
50446-44-1 | |
C27H18O6 | |
UN3077 | |
Soluble in tetrahydrofuran. | |
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O | |
438.44 | |
438.43 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only