Learn More
1,3,5-tri(4-carboxyphényl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15446558
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene is used as a building block for metal organic frameworks, which is a 3D-microporous material and finds applications in gas adsorption and separation technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3,5-tri(4-carboxyphényl)benzène est utilisé comme bloc de construction pour les cadres organiques métalliques, qui est un3 matériau D-microporeux et qui trouve des applications dans les technologies d’adsorption et de séparation des gaz.
Solubilité
Soluble dans le tetrahydrofuran.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux, les amines, les acides forts, les chlorures acides, les alcools, les peroxydes, les permanganates, les agents réducteurs puissants, les carbonates solubles, les phosphates, les halogénures de phosphore et les hydroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50446-44-1
Formule moléculaire C27H18O6
Poids moléculaire (g/mol) 438.44
Numéro MDL MFCD10000888
Clé InChI SATWKVZGMWCXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, 1,3,5-tri 4-carboxyphenyl benzene, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl, acmc-209kmn, h3btb, 4,4?,4??,-benzene-1,3,5-triyl-tris benzoic acid, 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, ≤20 wt. % solvent, 3',5'-bis 4-carboxyphenyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylicacid
CID PubChem 10694305
Nom IUPAC Acide 4-[3,5-bis(4-carboxyphényl)phényl]benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene
Point de fusion 322°C to 327°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in tetrahydrofuran.
Poids de la formule 438.43
Pourcentage de pureté 97%