Learn More
Chlorure dʼacide 1,3,5-benzènetricarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.97€ - 862.29€
Identifiants chimiques
CAS 4422-95-1
Formule moléculaire C9H3Cl3O3
Poids moléculaire (g/mol) 265.47
Numéro MDL MFCD00000679
Clé InChI UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
CID PubChem 78138
Nom IUPAC chlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle
SMILES ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10551082
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
164370050
5 g Flacon en verre
33.97€
5g
10684642
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
164371000
100 g Flacon en verre
281.40€
100g
10532734
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
164375000
500 g Flacon en verre
862.29€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
4422-95-1
265.47
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
78138
ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
C9H3Cl3O3
MFCD00000679
trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
chlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle
Spécification
1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid chloride
97.5
34.5°C to 36°C
180°C (16.0 mmHg)
Authentique
C9H3Cl3O3
1.5945 to 1.5965
09, IV, 3748
Solubility in water: decomposes
ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
265.47
265.47
Liquide
4422-95-1
100.0
Incolore à jaune
>112°C
97.5 to 102.5% (ex Cl) (Argentometry)
C6H3(COCl)3
MFCD00000679
trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
chlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle
78138
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 224-594-8
Identifiant produit
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.