Learn More
Chlorure dʼacide 1,3,5-benzènetricarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10551082
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4422-95-1
Formule moléculaire C9H3Cl3O3
Poids moléculaire (g/mol) 265.47
Numéro MDL MFCD00000679
Clé InChI UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
CID PubChem 78138
Nom IUPAC chlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle
SMILES ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34.5°C to 36°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 180°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H3(COCl)3
Indice de réfraction 1.5945 to 1.5965
Quantité 5 g
Beilstein 09, IV, 3748
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 265.47
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.