Learn More
1-[3-(4-méthylpipérazine-1-yl)phényl]méthanamine, 97 %, Maybridge
68.92€ - 328.00€
Identifiants chimiques
CAS | 672325-37-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H19N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.305 |
Clé InChI | VKTLTRIKVYJVOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzenemethanamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzenemethanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzene methanamine, 3-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem12998 |
CID PubChem | 4961252 |
Nom IUPAC | [3-(4-méthylpipérazine-1-yl)phényl]méthanamine |
SMILES | CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10351053
|
Thermo Scientific Maybridge
CC35913CB |
250 mg | Flacon en verre ambré | ||||||
10695713
|
Thermo Scientific Maybridge
CC35913DA |
1 g | Flacon en verre ambré | ||||||
10193324
|
Thermo Scientific Maybridge
CC35913DE |
5 g | Flacon en verre ambré | ||||||
Description
Identifiants chimiques
672325-37-0 | |
205.305 | |
1-3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzenemethanamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzenemethanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzene methanamine, 3-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem12998 | |
[3-(4-méthylpipérazine-1-yl)phényl]méthanamine |
C12H19N3 | |
VKTLTRIKVYJVOX-UHFFFAOYSA-N | |
4961252 | |
CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CN |
Spécification
1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine | |
97% | |
1-3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzenemethanamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzenemethanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzene methanamine, 3-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem12998 | |
CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CN | |
205.305 | |
205.3 |
672325-37-0 | |
C12H19N3 | |
VKTLTRIKVYJVOX-UHFFFAOYSA-N | |
[3-(4-méthylpipérazine-1-yl)phényl]méthanamine | |
4961252 | |
97% |