Learn More
1-[3-(4-méthylpipérazine-1-yl)phényl]méthanamine, 97 %, Maybridge
Code produit. 10193324
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 672325-37-0
Formule moléculaire C12H19N3
Poids moléculaire (g/mol) 205.305
Clé InChI VKTLTRIKVYJVOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzenemethanamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzenemethanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzene methanamine, 3-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem12998
CID PubChem 4961252
Nom IUPAC [3-(4-méthylpipérazine-1-yl)phényl]méthanamine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.3
Pourcentage de pureté 97%