Learn More
1-[3-(4-chlorophényl)-5-méthylisoxazol-4-yl]ethan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
23.15€ - 355.00€
Identifiants chimiques
CAS | 169814-48-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H10ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 235.67 |
Numéro MDL | MFCD01313507 |
Clé InChI | XSAMMAPYCPHHKH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 3-4-chlorophenyl-4-acetyl-5-methylisoxazole, ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl, maybridge1_008689, 4-acetyl-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl-ethanone, 1-3-4-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazol-4-yl-ethanone |
CID PubChem | 2735240 |
Nom IUPAC | 1-[3-(4-chlorophényle)-5-méthyle-1,2-oxazol-4-yl]éthan-1-one |
SMILES | CC(=O)C1=C(C)ON=C1C1=CC=C(Cl)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10652083
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04957DA |
1 g |
23.15€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10385202
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04957EA |
10 g |
166.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10311785
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04957EB |
25 g |
355.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
169814-48-6 | |
235.67 | |
XSAMMAPYCPHHKH-UHFFFAOYSA-N | |
2735240 | |
CC(=O)C1=C(C)ON=C1C1=CC=C(Cl)C=C1 |
C12H10ClNO2 | |
MFCD01313507 | |
1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 3-4-chlorophenyl-4-acetyl-5-methylisoxazole, ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl, maybridge1_008689, 4-acetyl-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl-ethanone, 1-3-4-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazol-4-yl-ethanone | |
1-[3-(4-chlorophényle)-5-méthyle-1,2-oxazol-4-yl]éthan-1-one |
Spécification
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-one | |
97.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD01313507 | |
XSAMMAPYCPHHKH-UHFFFAOYSA-N | |
1-[3-(4-chlorophényle)-5-méthyle-1,2-oxazol-4-yl]éthan-1-one | |
2735240 | |
97% |
169814-48-6 | |
97% | |
C12H10ClNO2 | |
1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 3-4-chlorophenyl-4-acetyl-5-methylisoxazole, ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl, maybridge1_008689, 4-acetyl-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl-ethanone, 1-3-4-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazol-4-yl-ethanone | |
CC(=O)C1=C(C)ON=C1C1=CC=C(Cl)C=C1 | |
235.67 | |
235.67 |