Learn More
1-[3-(4-chlorophényl)-5-méthylisoxazol-4-yl]ethan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10652083
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 169814-48-6
Formule moléculaire C12H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 235.67
Numéro MDL MFCD01313507
Clé InChI XSAMMAPYCPHHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 3-4-chlorophenyl-4-acetyl-5-methylisoxazole, ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl, maybridge1_008689, 4-acetyl-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl-ethanone, 1-3-4-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazol-4-yl-ethanone
CID PubChem 2735240
Nom IUPAC 1-[3-(4-chlorophényle)-5-méthyle-1,2-oxazol-4-yl]éthan-1-one
SMILES CC(=O)C1=C(C)ON=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 235.67
Pourcentage de pureté 97%