Learn More
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline, 98.5%, Thermo Scientific™
81.00€
Identifiants chimiques
CAS | 118-12-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.26 |
Numéro MDL | MFCD00005813 |
Clé InChI | ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene |
CID PubChem | 8351 |
Nom IUPAC | 1,3,3-trimethyl-2-methylideneindole |
SMILES | CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10465661
|
Thermo Scientific Acros
421942500 |
250 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
118-12-7 | |
173.26 | |
ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N | |
8351 | |
CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C |
C12H15N | |
MFCD00005813 | |
1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene | |
1,3,3-trimethyl-2-methylideneindole |
Spécification
1, 3, 3-Trimethyl-2-methyleneindoline | |
118-12-7 | |
100.0 | |
Red | |
106.0°C to 110.0°C (5.0 Mbar) | |
Authentic | |
C12H15N | |
MFCD00005813 | |
1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene | |
ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N | |
1,3,3-trimethyl-2-methylideneindole | |
8351 | |
98.5% |
98.5% | |
98.0 | |
-8.0°C | |
0.9860g/mL | |
94°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5760 to 1.5780 | |
0.986 | |
Solubility in water: negligible | |
CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C | |
173.26 | |
173.26 | |
Liquid |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 204-235-1
missing translation for 'rtecsNumber' : NM1926500
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.