Learn More
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline, 98.5%, Thermo Scientific™
Code produit. 10465661
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-12-7
Formule moléculaire C12H15N
Poids moléculaire (g/mol) 173.26
Numéro MDL MFCD00005813
Clé InChI ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene
CID PubChem 8351
Nom IUPAC 1,3,3-trimethyl-2-methylideneindole
SMILES CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3, 3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -8.0°C
Couleur Red
Densité 0.9860g/mL
Point d’ébullition 106.0°C to 110.0°C (5.0 Mbar)
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5760 to 1.5780
Quantité 250 g
Gravité spécifique 0.986
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 173.26
Pourcentage de pureté 98.5%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.