Learn More
1-[2-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol, 97 %, Thermo Scientific™
61.10€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS 910442-37-4
Formule moléculaire C9H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.164
Numéro MDL MFCD08062367
Clé InChI LWOXLMRGAQEYMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-trifluoromethoxyphenyl ethanol
CID PubChem 44891073
Nom IUPAC 1-[2-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15484937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32244.06
5 g
61.10€
5g
15494937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32244.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
910442-37-4
206.164
LWOXLMRGAQEYMM-UHFFFAOYSA-N
44891073
CC(C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)O
C9H9F3O2
MFCD08062367
1-2-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-trifluoromethoxyphenyl ethanol
1-[2-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol
Spécification
1-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
C9H9F3O2
1-2-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-trifluoromethoxyphenyl ethanol
LWOXLMRGAQEYMM-UHFFFAOYSA-N
1-[2-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol
44891073
97%
910442-37-4
MFCD08062367
Insoluble in water.
CC(C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)O
206.164
206.16
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante