Learn More
1-[2-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15494937
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 910442-37-4
Formule moléculaire C9H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.164
Numéro MDL MFCD08062367
Clé InChI LWOXLMRGAQEYMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-trifluoromethoxyphenyl ethanol
CID PubChem 44891073
Nom IUPAC 1-[2-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 206.16
Pourcentage de pureté 97%