Learn More
Dicarboxaldéhyde 1,2-phtalique, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
64.62€ - 2532.60€
Identifiants chimiques
CAS | 643-79-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.13 |
Numéro MDL | MFCD00003335 |
Clé InChI | ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde |
CID PubChem | 4807 |
ChEBI | CHEBI:70851 |
Nom IUPAC | phtalaldéhyde |
SMILES | O=CC1=CC=CC=C1C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10755781
|
Thermo Scientific Acros
131080050 |
5 g | Flacon en verre |
64.62€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10616912
|
Thermo Scientific Acros
131080250 |
25 g | Flacon en verre |
210.05€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10782924
|
Thermo Scientific Acros
131081000 |
100 g | Flacon en verre |
639.18€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15149173
|
Thermo Scientific Acros
131085000 |
500 g | Flacon en verre |
2532.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
643-79-8 | |
134.13 | |
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N | |
4807 | |
phtalaldéhyde |
C8H6O2 | |
MFCD00003335 | |
o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde | |
CHEBI:70851 | |
O=CC1=CC=CC=C1C=O |
Spécification
1, 2-Phthalic dicarboxaldehyde | |
98.0 | |
54°C to 57°C | |
83°C to 84°C (1.0 hPa) | |
Authentique | |
C8H6O2 | |
MFCD00003335 | |
15, 7480 | |
Solubility in water: soluble | |
O=CC1=CC=CC=C1C=O | |
134.13 | |
CHEBI:70851 | |
134.13 | |
Poudre |
643-79-8 | |
100.0 | |
Blanc | |
132°C | |
98% min. (GC) | |
C6H4(CHO)2 | |
07, 674 | |
o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde | |
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N | |
phtalaldéhyde | |
4807 | |
2.3 mPa.s (65°C) | |
98+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-402-2
- 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,2-Benzenedicarboxaldehyde
RUO – Research Use Only