Learn More
Dicarboxaldéhyde 1,2-phtalique, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10782924
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 643-79-8
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Numéro MDL MFCD00003335
Clé InChI ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
CID PubChem 4807
ChEBI CHEBI:70851
Nom IUPAC phtalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Phthalic dicarboxaldehyde
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54.0°C to 57.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 83°C to 84°C (1.0 hPa)
Point d’éclair 132°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(CHO)2
Quantité 100 g
Beilstein 07, 674
Merck Index 15, 7480
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Viscosité 2.3 mPa.s (65°C)
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre