Learn More
1-(2-fluoro-4-nitrophényl)homopipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.60€ - 577.00€
Identifiants chimiques
CAS | 392660-27-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H14FN3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.25 |
Clé InChI | BSSBZGVNKLRQEL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-2-fluoro-4-nitrophenyl homopiperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine |
CID PubChem | 22291169 |
Nom IUPAC | 1-(2-fluoro-4-nitrophényl)-1,4-diazépine |
SMILES | C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15499938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63310.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15479938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63310.03 |
1 g | N/A | ||||||
15489938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63310.06 |
5 g |
577.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
392660-27-4 | |
239.25 | |
1-2-fluoro-4-nitrophenyl homopiperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine | |
1-(2-fluoro-4-nitrophényl)-1,4-diazépine |
C11H14FN3O2 | |
BSSBZGVNKLRQEL-UHFFFAOYSA-N | |
22291169 | |
C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F |
Spécification
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine | |
C11H14FN3O2 | |
10169275 | |
BSSBZGVNKLRQEL-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-fluoro-4-nitrophényl)-1,4-diazépine | |
22291169 | |
97% |
392660-27-4 | |
UN3259 | |
1-2-fluoro-4-nitrophenyl homopiperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine | |
C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F | |
239.25 | |
239.24 | |
Solide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only