Learn More
1-(2-fluoro-4-nitrophényl)homopipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15479938
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 392660-27-4
Formule moléculaire C11H14FN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 239.25
Clé InChI BSSBZGVNKLRQEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-fluoro-4-nitrophenyl homopiperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine
CID PubChem 22291169
Nom IUPAC 1-(2-fluoro-4-nitrophényl)-1,4-diazépine
SMILES C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Quantité 1 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 10169275
Poids de la formule 239.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide